missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYLK2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA550236

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 15674165

  • 473.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The antibody detects endogenous levels of total MYLK2 protein.

MYLK2 Polyclonal antibody specifically detects MYLK2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica

Specifica

MYLK2
Polyclonal
Unconjugated
MYLK2
9830004H17Rik; BB138278; Klmc; KMLC; MLCK; MLCK2; Mylk2; myosin light chain kinase 2; myosin light chain kinase 2, skeletal muscle; myosin light chain kinase 2, skeletal/cardiac muscle; myosin, light polypeptide kinase 2; myosin, light polypeptide kinase 2, skeletal muscle; skMLCK
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
228785, 85366
-20°C
Liquid
Western Blot
2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8VCR8, Q9H1R3
MYLK2
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human myosin light chain kinase 2
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali