Learn More
Myo-Inositol, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11711368
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11711368 100 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11711368 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 2631001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
CAS 87-89-8
Punto di fusione 222°C to 227°C
Densità 0.63g/cm3
pH 6
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 100 g
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 180.16
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Forma fisica Powder