Learn More
myo-Inositol, 99%
Codice prodotto. 15423539
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15423539 100 g 100g
15433539 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15423539 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60828.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
A lipotropic agent | CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
A lipotropic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-89-8
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL MFCD00077932
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico myo-Inositol
Punto di fusione 222°C to 227°C
Colore White
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 1907329
Indice di Merck 14,4978
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder