Learn More
myo-Inositol Hexaacetate, TRC
Codice prodotto. 30397765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397765 1 g -
30392177 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30397765 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI6660001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1254-38-2
Formula molecolare C18 H24 O12
Molecular Weight (g/mol) 432.38
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentaacetyloxycyclohexyl) acetate
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico myo-Inositol Hexaacetate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C18H24O12/c1-7(19)25-13-14(26-8(2)20)16(28-10(4)22)18(30-12(6)24)17(29-11(5)23)15(13)27-9(3)21/h13-18H,1-6H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-
Peso formulazione 432.1268