Learn More
myo-Inositol Hexanicotinate, TRC
Codice prodotto. 30137915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137915 25 g 25g
30133022 5 g 5g
17921065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137915 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI66607025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6556-11-2
Formula molecolare C42 H30 N6 O12
Molecular Weight (g/mol) 810.72
Sinonimo Inositol Nicotinate, myo-Inositol, hexa-3-pyridinecarboxylate, Inositol, hexanicotinate, myo- (7CI,8CI), Nicotinic acid, hexaester with myo-inositol (6CI), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexayl ester, Dilcit, Dilexpal, Esantene, Hamovannid, Hexanicit, Hexanicotinoyl inositol, Hexanicotol, Hexopal, Inositol hexaniacinate, Inositol hexanicotinate, Inositol niacinate, Inositol nicotinate, Linodil, Meso-inositol hexanicotinate, Mesonex, Mesotal, Palohex, meso-Inositol hexanicotinate, myo-Inositol hexanicotinate
IUPAC Name [2,3,4,5,6-pentakis(pyridine-3-carbonyloxy)cyclohexyl] pyridine-3-carboxylate
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2cccnc2)[C@H](OC(=O)c3cccnc3)[C@@H](OC(=O)c4cccnc4)[C@@H](OC(=O)c5cccnc5)[C@H]1OC(=O)c6cccnc6)c7cccnc7
Specifica
Materiale o nome chimico Inositol Nicotinate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C42H30N6O12/c49-37(25-7-1-13-43-19-25)55-31-32(56-38(50)26-8-2-14-44-20-26)34(58-40(52)28-10-4-16-46-22-28)36(60-42(54)30-12-6-18-48-24-30)35(59-41(53)29-11-5-17-47-23-29)33(31)57-39(51)27-9-3-15-45-21-27/h1-24,31-36H/t31-,32-,33-,34+,35-,36-
Peso formulazione 810.1922
Percent Purity >95%