Learn More
Myo-Inositol, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10723801 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723801 100 g Plastic powder jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10723801 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore I/0385/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 87-89-8
Punto di fusione 220°C
Colore White
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C6H12O6
Numero MDL 77932
Quantità 100 g
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Peso formulazione 180.16g/mol
Forma fisica Solid