Learn More
myo-Inositol, TRC
Codice prodotto. 17938024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17938024 10 g 10g
17928324 1 g 1g
17918994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17938024 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI66599510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-89-8
Formula molecolare C6 H12 O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Sinonimo myo-Inositol, Inositol, myo- (8CI), Bios I, Cyclohexanehexol, Cyclohexitol, Dambose, Inosital, Inosite, Inositene, Inositina, Inositol, MI, Meat sugar, Mesoinosit, Mesoinosite, Mesoinositol, Mesol, Mesovit, Mouse antialopecia factor, Myoinosite, Myoinositol, Nucite, Phaseomannite, Phaseomannitol, Rat antispectacled eye factor, Scyllite, cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanehexol, i-Inositol, iso-Inositol, meso-Inositol
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico myo-Inositol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Peso formulazione 180.0634
Percent Purity >95%