missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MyoD Antibody (MYOD1/2075R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18693389 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18693389 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18693389 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP275772APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

MyoD Monoclonal antibody specifically detects MyoD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MyoD
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone MYOD1/2075R
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene bHLHc1BHLHC1, Class C basic helix-loop-helix protein 1, MYF3Myf-3, MYODmyoblast determination protein 1, myogenic differentiation 1, Myogenic factor 3myf-3, PUM
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant human full-length MyoD protein (Uniprot: P15172 )
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Cycle and Replication, Growth and Development, Phospho Specific
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4654
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.