Learn More
Myoferlin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene Myoferlin
Concentrazione 0.26 mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899084
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19548-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889084
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19548-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The antibody can recognize all the 8 isoforms of MYOF.
Mutations in dysferlin, a protein associated with the plasma membrane, can cause muscle weakness that affects both proximal and distal muscles. The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that is structurally similar to dysferlin. It is a member of the ferlin family and associates with both plasma and nuclear membranes. The protein contains C2 domains that play a role in calcium-mediated membrane fusion events, suggesting that it may be involved in membrane regeneration and repair. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Other possible variants have been detected, but their full-length nature has not been determined.
Specifica
Specifica
Myoferlin
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NZM1
26509
Peptide
Primary
-20°C
MYOF
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Fer 1 like protein 3, FER1L3, KIAA1207, MYOF, Myoferlin
MYOF
IgG
Antigen Affinity Chromatography