Learn More
Abcam Myosin-2 Heavy Chain Peptide, Synthetic, >98% Purity, 1 mg
Codice prodotto. 32152841 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32152841 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32152841 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2048581mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Synthetic peptide with >98% purity, suitable for functional studies and HPLC.
  • Purity: >98%
  • Form: Lyophilized
  • Applications: FuncS, HPLC
  • Synthetic: Yes
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Content And Storage Store at -20°C.
Forma Lyophilized
Label or Dye Unconjugated
Shipping Condition Blue Ice
Substrate Properties Peptide-based Substrate
Target Molecule Myosin-2 Heavy Chain
Quantità 1 mg
Da utilizzare con (applicazione) FuncS, HPLC