Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (SPM201), PerCP , R&D Systems™
Codice prodotto. 18605176 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18605176 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18605176 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP311585PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Guinea Pig, Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Myosin heavy chain 11
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone SPM201
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human uterus extract (Uniprot: P35749)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Hypoxia, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4629
Target Species Bovine, Canine, Chicken, Feline, Guinea Pig, Human, Pig
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus