Learn More
Myosin Light Chain 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene Myosin Light Chain 2
Concentrazione 0.79 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16896925
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
55462-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16886925
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
55462-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.
Specifica
Specifica
Myosin Light Chain 2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P08733, P10916, P51667
17906, 363925, 4633
Peptide
Primary
-20°C
MYL2
0.79 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CMH10, MLC 2, MLC 2v, MLC2, MLC2v, MYL2
Myl2
IgG
Antigen Affinity Chromatography