Learn More
Myosmine, 98%, may contain up to 2% water
Codice prodotto. 11302697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11302697 100 mg 100mg
11392687 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11886.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 532-12-7 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-12-7
Formula molecolare C9H10N2
Molecular Weight (g/mol) 146.193
Numero MDL MFCD00052019
InChI Key DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl
PubChem CID 442649
ChEBI CHEBI:7051
IUPAC Name 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
SMILES C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Myosmine
Punto di fusione 42°C to 44°C
Punti di ebollizione 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Note percentuale saggio may contain up to 2% water
Quantità 100 mg
Beilstein 119254
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%