Learn More
Myosmine, TRC
Codice prodotto. 17994595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994595 100 mg 100mg
17954355 250 mg 250mg
17930995 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17994595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM835000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-12-7
Formula molecolare C9 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Sinonimo Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine
IUPAC Name 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
SMILES C1CN=C(C1)c2cccnc2
Specifica
Materiale o nome chimico Myosmine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
Peso formulazione 146.0844
Percent Purity >95%