Learn More
Thermo Scientific™ Agar selettivo MYP
Codice prodotto. 13215369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/conf.
Formato:
Piastra unica da 90 mm
Tipo di media:
MYP Selective Agar
Manufacturing Origin:
Germania
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Formato Tipo di media Manufacturing Origin Dimensione della confezione
13215369 10/conf. Piastra unica da 90 mm MYP Selective Agar Germania pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13215369 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore PO5133A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.26€
    22.50€ / pezzi 10
    Risparmia 3.76€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Per la conta di Bacillus cereus nei campioni alimentari ai fini della conformità ISO 7932, con un terreno selettivo di provata efficacia anche con i più complessi rapporti tra cellule e organismi.
Per la conta di Bacillus cereus nei campioni alimentari con un terreno differenziale con caratteristiche diagnostiche basato sull'incapacità di Bacillus cereus di utilizzare il mannitolo e sulla capacità della maggior parte dei ceppi di produrre fosfolipasi C, che determina un alone opaco attorno alle colonie. L'agar selettivo MYP Thermo Scientific™ comprende polimixina B che inibisce i batteri gram-negativi.
Bacillus cereus è stato riconosciuto come agente patogeno di intossicazioni alimentari fin dal 1950. Molte tecniche di isolamento precedenti si servivano di agar base sangue e si basavano sull'emolisi e sulla morfologia delle colonie, seguite da un'ampia gamma di test di conferma. Agar MYP si è rivelato di provata efficacia per l'individuazione di B. cereus anche in caso di popolazioni numericamente esigue. La formulazione è conforme con le specifiche ISO 7932.
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Rivolgersi all'assistenza clienti.
I prodotti Remel™ e Oxoid™ fanno attualmente parte del marchio Thermo Scientific e offrono una combinazione di efficacissimi prodotti per analisi manuali, semi-automatiche e completamente automatiche, e una gamma completa di terreni di coltura e prodotti diagnostici, per fornire soluzioni complete con pronta consegna del prodotto e garantire quei risultati di qualità fondamentali per il laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Testato in conformità con le direttive CEN ISO/TS 11133-2. In base a ISO 7932
Colore Rosso arancione, da trasparente a leggermente opaco
Content And Storage 2-12 °C
Formato Piastra unica da 90 mm
Manufacturing Origin Germania
Tipo di media MYP Selective Agar
Product Type Agar
Peso riempimento 17 g ± 5%
Tipo di imballaggio Flow pack - strato singolo
Quantità 10/conf.