Learn More
Thermo Scientific™ Agar selettivo MYP
Description
Per la conta di Bacillus cereus nei campioni alimentari con un terreno differenziale con caratteristiche diagnostiche basato sull'incapacità di Bacillus cereus di utilizzare il mannitolo e sulla capacità della maggior parte dei ceppi di produrre fosfolipasi C, che determina un alone opaco attorno alle colonie. L'agar selettivo MYP Thermo Scientific™ comprende polimixina B che inibisce i batteri gram-negativi.
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Rivolgersi all'assistenza clienti.
I prodotti Remel™ e Oxoid™ fanno attualmente parte del marchio Thermo Scientific e offrono una combinazione di efficacissimi prodotti per analisi manuali, semi-automatiche e completamente automatiche, e una gamma completa di terreni di coltura e prodotti diagnostici, per fornire soluzioni complete con pronta consegna del prodotto e garantire quei risultati di qualità fondamentali per il laboratorio.
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Testato in conformità con le direttive CEN ISO/TS 11133-2. In base a ISO 7932 |
| Colore | Rosso arancione, da trasparente a leggermente opaco |
| Content And Storage | 2-12 °C |
| Formato | Piastra unica da 90 mm |
| Manufacturing Origin | Germania |
| Tipo di media | MYP Selective Agar |
| Product Type | Agar |
| Peso riempimento | 17 g ± 5% |
| Tipo di imballaggio | Flow pack - strato singolo |
| Quantità | 10/conf. |