Description
- Il kit MyPIPETMAN Select da 4 pipette comprende le pipette più comunemente utilizzate (P2, P20, P200 e P1000) oltre a puntali e accessori. Vengono inoltre forniti accessori di personalizzazione extra (finestre colorate) per identificare l'uso delle pipette per un liquido, una stanza o una tecnica specifici.
- Imposta e proteggi il volume nel modo che preferisci
Regola semplicemente il volume ruotando il pulsante della pipetta con l'esclusivo sistema brevettato di blocco del volume Trilock™.- Posizione di impostazione del volume libera per una regolazione del volume rapida e senza sforzo- Impostazione del volume a cricchetto leggero per una regolazione precisa del volume-Posizione bloccata del volume per una maggiore sicurezza pipettaggio. - Design ergonomico e prevenzione dalla contaminazione
- Leggero e ben bilanciato, MyPIPETMAN Select ha un design elegante e una presa ottimizzata. Senza compromessi su qualità e prestazioni, il sistema di espulsione integrato fornisce forze di espulsione del puntale ridotte per un comodo utilizzo durante il giorno. I modelli MyPIPETMAN Select sono tutti completamente autoclavabili senza smontaggio per la massima praticità e protezione dalla contaminazione incrociata.
- Accessori convenienti
- Il kit da 4 pipette MyPIPETMAN Select include sei finestre colorate (una per ciascun colore) per un'ulteriore personalizzazione delle pipette, che possono essere assegnate a un liquido, una stanza o una tecnica specifica. Gli espulsori dei puntali in plastica autoclavabili, come accessori extra, consentono l'utilizzo delle pipette durante la manipolazione di liquidi corrosivi. Le pipette hanno una durata maggiore e possono essere utilizzate con diversi tipi di liquidi senza alcun rischio di danneggiare gli espulsori dei puntali metallici. In ogni kit sono forniti anche supporti per pipette SINGLE™ per riporre ciascuna pipetta verticalmente su una parete, proteggendola dalla contaminazione senza occupare spazio prezioso sul banco.
- Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare
- Il kit da 4 pipette MyPIPETMAN Select include: - Quattro pipette MyPIPETMAN Select: P2, P20, P200 e P1000 dotate di espulsori metallici - Tre puntali PIPETMAN™ DIAMOND TIPACKS (modelli: DL10, D200 e D1000) - Quattro supporti per pipette SINGOLI - Quattro pipette bianche espulsori di punta in plastica - Sei finestre colorate (rosso, giallo, blu, verde, bianco e blu scuro)
Specifications
Specifications
| Punte compatibili | Yes |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue/White |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Universal Pipette Tip |
| Tipo di impugnatura | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene, Stainless Steel |
| Modello | P2, P20, P200, P1000 |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Pipetman |
| Show More |