Learn More
Myrcene, 90%, tech., stabilized
Codice prodotto. 10448670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10448670 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10522911 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10190370 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10448670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128080050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-35-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-35-3 , 127-91-3 , 138-86-3
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
InChI Key UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myrcene, beta-myrcene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 1,6-octadiene, 7-methyl-3-methylene, beta-geraniolene, .beta.-myrcene, 2-methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene, myrcene natural
PubChem CID 31253
ChEBI CHEBI:17221
IUPAC Name 7-methyl-3-methylideneocta-1,6-diene
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Myrcene
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7950g/mL
Punti di ebollizione 165.0°C
Punto d'infiammabilità 44°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4660 to 1.4720
Quantità 5 mL
Beilstein 01,264
Indice di Merck 15,6416
Gravità specifica 0.795
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, ether and, glacial acetic acid
Stabilizzatore Stabilized with 0.01% alpha-Tocopherol
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Myrcene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.