Specifica
| Materiale o nome chimico | Myricetin |
| Nota nome | 95% |
| CAS | 529-44-2 |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Brown-Green to Brown-Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C15H10O8 |
| Vedi altri risultati |