Learn More
Myricetin, MedChemExpress
Descrizione
Myricetin is a common plant-derived flavonoid with a wide range of activities including strong anti-oxidant, anticancer, antidiabetic and anti-inflammatory activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Myricetin |
| CAS | 529-44-2 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H10O8 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Cannabiscetin |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.41 mM) ∣Ethanol : 28.57 mg/mL (89.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)O3)=O)C3=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 318.24 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only