Learn More
Myricetin, TRC
Codice prodotto. 17973385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973385 25 mg 25mg
17944115 10 mg 10mg
17920885 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17973385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM88410025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-44-2
Formula molecolare C15 H10 O8
Molecular Weight (g/mol) 318.24
Sinonimo Flavone, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy- (8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-Hexahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one, Cannabiscetin, LDN 0014058, Myricetin, Myricetol, NCBI 5281672, NSC 407290, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-
IUPAC Name 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
Specifica
Materiale o nome chimico Myricetin (Cannabiscetin)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
Peso formulazione 318.0376
Percent Purity >95%