Specifica
| Materiale o nome chimico | Myristic acid |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 50.0°C to 57.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 326.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Myristic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.