Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myristic acid, 99%
Codice prodotto. 10792054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 10792054
Marca: Thermo Scientific Chemicals 156961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-63-8
Formula molecolare C14H28O2
Molecular Weight (g/mol) 228.38
Numero MDL MFCD00002744
InChI Key TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
IUPAC Name tetradecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Myristic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50.0°C to 57.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 326.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)12CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, 365
Indice di Merck 15, 6419
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, ether, petr.ether,, benzene and chloroform
Peso formulazione 228.37
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass, Powder, Flakes or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Myristic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.