Learn More
Myristic acid, MedChemExpress
Descrizione
Myristic acid is a saturated 14-carbon fatty acid occurring in most animal and vegetable fats, particularly butterfat and coconut, palm, and nutmeg oils.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Myristic acid |
| CAS | 544-63-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H28O2 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 250 mg/mL (1094.71 mM) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.37 |
| Peso formulazione | 228.37 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only