Learn More
Myristicin, TRC
Codice prodotto. 30010824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010824 250 mg 250mg
30005646 100 mg 100mg
30009493 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010824 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM884600250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607-91-0
Formula molecolare C11 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Sinonimo 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propen-1-yl)-, 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propenyl)- (9CI), Benzene, 5-allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Myristicin (6CI), 4-Methoxy-6-(2-propen-1-yl)-1,3-benzodioxole, 5-Allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)benzene, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxole, Myristicine
IUPAC Name 4-methoxy-6-prop-2-enyl-1,3-benzodioxole
SMILES COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
Specifica
Materiale o nome chimico Myristicin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
Peso formulazione 192.0786
Percent Purity >95%