Learn More
Myristoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10635062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10635062
Marca: Thermo Scientific Acros 180630050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-64-1 | C14H27ClO | 246.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-64-1
Formula molecolare C14H27ClO
Molecular Weight (g/mol) 246.82
Numero MDL MFCD00000741
InChI Key LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r
PubChem CID 66986
IUPAC Name tetradecanoyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Myristoyl chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -1°C
Punti di ebollizione 172°C to 176°C (5.0 mbar)
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)12COCl
Indice di rifrazione 1.4480 to 1.45
Quantità 5 g
Beilstein 02, 368
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 246.82
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Myristoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.