Learn More
Myristyl Gallate, TRC
Codice prodotto. 30471995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471995 10 g 10g
30470815 1 g 1g
30465183 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30471995 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM88504310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18244-73-0
Formula molecolare C21H34O5
Molecular Weight (g/mol) 366.49
Sinonimo Gallic acid, tetradecyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Tetradecanol, gallate (8CI), Tetradecyl gallate, Tetradecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Myristyl Gallate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C21H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-21(25)17-15-18(22)20(24)19(23)16-17/h15-16,22-24H,2-14H2,1H3
Peso formulazione 366.2406