Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge
Codice prodotto. 15334204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
12 V Adapter
Centrifuga da banco
Transport Box with Inserts
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15334204 Centrifuga da banco Pezzo
17244243 Transport Box with Inserts Pezzo
17254243 12 V Adapter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15334204 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75004061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    369.75€ / pezzi 1
    Risparmia 74.25€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Our most compact centrifuge, the mySPIN 6 mini centrifuge, is ideal for microfilter cell separations and HPLC samples, with adapters to accommodate all major microcentrifuge tubes.
Bring efficiency and user comfort to your lab stations with the Thermo Scientific mySPIN 6 mini centrifuge. Ergonomic design, tool-free rotors, and quick-spin options make it fast and easy to use. Ideal for microfilter cell separations and HPLC samples, with adapters to accommodate all major microtube and PCR tube styles (2.0, 1.5, 0.5, 0.2 mL) for customized use.
Le nostre centrifughe più compatte aumentano la praticità della stazione di lavoro personale e includono le seguenti caratteristiche:
  • Ingombro ridotto per un utilizzo efficiente dello spazio in laboratorio
  • Funzionamento semplice e coperchio a forma del palmo della mano per operatori destrorsi o mancini
  • Funzione di centrifugazione rapida
  • Funzionamento silenzioso e a bassa vibrazione
  • Le funzioni di sicurezza includono l'impossibilità di utilizzare l'unità senza il coperchio in posizione
  • Include 2 rotori per alloggiare provette per microcentrifuga da 0.2, 0.5, 1.5 e 2.0 ml e strisce di provette per PCR
  • Sostituzione rapida del rotore, senza necessità di attrezzi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 6 x 2 ml
Velocità max 6,000 rpm (nessuna regolazione disponibile per la velocità)
RCF max 2,000 x g (nessuna regolazione disponibile per la forza g)
Livello di rumorosità 51-53 dB(A)
Certificazione/Conformità CSA, CE, UL
Include Rotore per provette 6 x 1.5/2.0 ml, rotore per provette 16 x 0.2 ml (singole o 2 x 8 strisce), adattatori per 6 provette da 0.2 ml, adattatori per 6 provette da 0.5 ml, custodia per rotori e adattatori, rack per provette, adattatore universale per l'alimentazione 110-240 V 50/60 Hz, con 4 tipi di spine intercambiabili
Requisiti elettrici 110-240 V 50-60 Hz con 4 adattatori intercambiabili per le spine
Warranty 2 anni
Refrigerato No
Standard IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale)
Dimensioni (A P Diam.) 4.1 x 5.0 x 6.0 in. (10.4 x 12.8 x 15.3 cm)
Net Weight 1.6 libbre (0.74 kg)
Product Line mySpin 6
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 110/240 V
Product Type Centrifuga da banco
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.