missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MZF1 Antibody (PCRP-MZF1-1E8), Biotin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18614174 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18614174 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18614174 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP324013B

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

MZF1 Monoclonal antibody specifically detects MZF1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MZF1
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-MZF1-1E8
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene myeloid zinc finger 1, MZF1B, MZF-1zinc finger protein 42 (myeloid-specific retinoic acid-responsive), Zfp98, Zinc finger protein 42, ZNF42MZF, ZSCAN6Zinc finger and SCAN domain-containing protein 6
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa37-128) of human MZF1 protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7593
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.