Learn More
N-(1,1-Dimethylethyl)benzenemethanamine, TRC
Codice prodotto. 30387000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387000 5 g
30383900 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30387000 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4624155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3378-72-1
Formula molecolare C11 H17 N
Molecular Weight (g/mol) 163.26
Sinonimo Benzenemethanamine, N-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI), Benzylamine, N-tert-butyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-(1,1-Dimethylethyl)benzenemethanamine (ACI), Benzyl-tert-butylamine, N-(tert-Butyl)benzenemethanamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine, N-Benzyl-N-tert-butylamine, N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butyl-N-benzylamine, N-tert-Butylbenzylamine, tert-Butylbenzylamine
IUPAC Name N-benzyl-2-methylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(C)NCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-tert-butylamine
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3
Peso formulazione 163.1361