Learn More
N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30049155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049155 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049155 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0648.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
CAS 5393-55-5
Nomi componenti o analita N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H5 N3 O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP), Acetazolamide Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
SMILES CC(=O)Nc1nncs1
IUPAC Name N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 143.17
Quantità 50 mg
Peso formulazione 143.0153 g/mol