Learn More
N-1,3,4-Thiadiazol-2-ylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30452510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30452510 10 g 10g
30454673 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30452510 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34395010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5393-55-5
Formula molecolare C4 H5 N3 O S
Molecular Weight (g/mol) 143.17
Sinonimo N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP)
IUPAC Name N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
SMILES CC(=O)Nc1nncs1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
Peso formulazione 143.0153
Percent Purity >95%