Learn More
n-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-n-methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 mg |
IUPAC Name | [(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl](methyl)azanium |
Peso formulazione | 165.19 |
Percent Purity | 97% |