Learn More
n-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-n-methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10796144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10796144 1 g 1g
10214744 250 mg 250mg
10726485 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10796144 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC01646DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Identificatori chimici
CAS 15205-27-3
Formula molecolare C9H12NO2
Molecular Weight (g/mol) 166.20
Numero MDL MFCD04496422
InChI Key CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine
PubChem CID 421238
SMILES C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylmethanamine
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 97%