Learn More
n-[(1,3-Dimethyl-1h-pyrazol-5-yl)methyl]-n-methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10654575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10654575 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10654575 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12546DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1, 3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
CAS 852227-87-3
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H13N3
Numero MDL MFCD08700823
Quantità 1 g
Sinonimo n-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl-n-methylamine, 1-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl-n-methylmethanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,n,1,3-trimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methyl methyl amine, n,1,3-trimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methyl methylamine, 1-2,5-dimethyl-3-pyrazolyl-n-methylmethanamine, 1-2,5-dimethylpyrazol-3-yl-n-methyl-methanamine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl methyl amine
InChI Key RTTFXSJNRLYKMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC(C)=NN1C
IUPAC Name [(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl](methyl)amine
Molecular Weight (g/mol) 139.20
PubChem CID 23005845
Peso formulazione 139.2
Percent Purity 97%