Learn More
N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| IUPAC Name | [(1-benzothiophen-2-yl)methyl](methyl)amine hydrochloride |
| Peso formulazione | 213.73 |
| Percent Purity | 97% |