Learn More
N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Mikromol™
Descrizione
N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide |
| CAS | 971-34-6 |
| Nomi componenti o analita | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H22 N2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Indoramin Hydrochloride Imp. B (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity B, Indoramin Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H22N2O/c22-19(17-9-5-2-6-10-17)20-18-11-13-21(14-12-18)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,18H,11-15H2,(H,20,22) |
| SMILES | O=C(NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | N-(1-benzylpiperidin-4-yl)benzamide |
| Vedi altri risultati |