Learn More
N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30352941
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30352941 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352941 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC212050250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide
CAS 103472-22-6
Formula molecolare C7 H14 N2 O3 S
Quantità 250 mg
Sinonimo N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethane-1-sulfonamide
InChI Formula InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,6-8)9-13(10,11)5-4-12-3/h9H,4-5H2,1-3H3
SMILES COCCS(=O)(=O)NC(C)(C)C#N
IUPAC Name N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 206.263
Peso formulazione 206.073