Learn More
N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30361200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361200 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC21205025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide
CAS 103472-22-6
Formula molecolare C7 H14 N2 O3 S
Quantità 25 mg
Sinonimo N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethane-1-sulfonamide
InChI Formula InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,6-8)9-13(10,11)5-4-12-3/h9H,4-5H2,1-3H3
SMILES COCCS(=O)(=O)NC(C)(C)C#N
IUPAC Name N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 206.263
Peso formulazione 206.073