Learn More
N-[1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)dimethylamino(morpholino)uronium Hexafluorophosphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)dimethylamino(morpholino)uronium Hexafluorophosphate |
| CAS | 1075198-30-9 |
| Formula molecolare | C12H19N4O4.F6P |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]morpholinium Hexafluorophosphate, COMU |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=N[O+]=C(N(C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC Name | [(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]-[dimethylamino(morpholin-4-yl)methylidene]oxidanium;hexafluorophosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 428.27 |
| Peso formulazione | 428.1048 |