missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)acetamide, TRC

Codice prodotto. 30011753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011753 500 mg 500mg
30004407 50 mg 50mg
30012181 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30011753 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH942960500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 249289-10-9
Formula molecolare C21 H35 N O3
Molecular Weight (g/mol) 349.51
Sinonimo Acetamide, N-[1,1-bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]-, N-[1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide, 2-[2-(4-n-Octylphenyl)ethyl]-2-acetamido-1,3-propanediol, N-(1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl)acetamide, N-Acetyl fingolimod
IUPAC Name N-[1-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl]acetamide
SMILES CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)NC(=O)C)cc1

Specifica

Materiale o nome chimico N-Acetyl Fingolimod
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H35NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-19-10-12-20(13-11-19)14-15-21(16-23,17-24)22-18(2)25/h10-13,23-24H,3-9,14-17H2,1-2H3,(H,22,25)
Peso formulazione 349.2617
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.