Learn More
N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30012181
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30012181 100 mg 100mg
30011753 500 mg 500mg
30004407 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012181 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH942960100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 249289-10-9
Formula molecolare C21 H35 N O3
Molecular Weight (g/mol) 349.51
Sinonimo Acetamide, N-[1,1-bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]-, N-[1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl]acetamide, 2-[2-(4-n-Octylphenyl)ethyl]-2-acetamido-1,3-propanediol, N-(1,1-Bis(hydroxymethyl)-3-(4-octylphenyl)propyl)acetamide, N-Acetyl fingolimod
IUPAC Name N-[1-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl]acetamide
SMILES CCCCCCCCc1ccc(CCC(CO)(CO)NC(=O)C)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl Fingolimod
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H35NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-19-10-12-20(13-11-19)14-15-21(16-23,17-24)22-18(2)25/h10-13,23-24H,3-9,14-17H2,1-2H3,(H,22,25)
Peso formulazione 349.2617
Percent Purity >95%