Learn More
N-(1-Naphthyl)Ethylene-Diamine Dihydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473620 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11473620 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11473620 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210239705
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
N-(1-Naphthyl)Ethylene-Diamine Dihydrochloride, MP Biomedicals is used for colorimetric determination of sulfonamide in blood.
Specifica
CAS 1465-25-4
Punto di fusione 188°C to 198°C
Formula molecolare C12H16Cl2N2
Quantità 5 g
Sinonimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Informazioni di solubilità Soluble in water (20mg/mL; almost clear, colorless to slightly yellow solution) and 25mg/mL, EtOH.
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC Name N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 259.174
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Peso formulazione 259.18
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-2-aminoéthyl-1-naphtylamine, dichlorhydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .