Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. 17457532 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
17457532 5 g Bottiglia in vetro 5g
10025730 25 g Glass Bottle 25g
10219370 100 g Glass Bottle 100g
10582194 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17457532 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423990050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, 98+%, C12H14N2.2ClH, CAS Number-1465-25-4 | CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1465-25-4
Numero MDL MFCD00012556
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ccris 425, n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, marshall's reagent, bratton-marshall reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, unii-h734599kjl, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione 200°C
Punto di fusione 200.0°C
Colore Beige to White or Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H16Cl2N2
Formula lineare C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Quantità 5 g
Beilstein 12, II, 699
Sensibilità (to sulfanilamide) Passes
Indice di Merck 15, 6491
Informazioni di solubilità Passes test
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC Name dihydrogen N1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine dichloride
Molecular Weight (g/mol) 259.17
Peso formulazione 259.17
Percent Purity 98+%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Powder