Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride |
CAS max % | 1 |
Punto di fusione | 194°C to 198°C (Decomposition) |
Colore | Colorless |
Quantità | 5 g |