missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride, Coupling Agent, Solid, 10 g
Descrizione
- Molecular Weight: 259.18 g/mol
- Form: Solid
- Applications: Coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols, and sulfonamides; quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry
- Constituents: 100% N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride
- Storage: Store at ambient temperature
- CAS Number: 1465-25-4
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Aromatic Amines, Aminophenols, Phenylenediamines, Dinitroanilines, Chloroanilines, Thiols, Sulfonamides, Nitrate, Nitrite |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Tipo di campione | Water |
| Quantità | 10 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides, quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?