Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16665763 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16665763 25 g 25g
16655763 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16665763 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 222488H25G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS reagent, >98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1465-25-4
Formula molecolare C12H16Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 259.17
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC Name dihydrogen N1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 25 g
Percent Purity min. 98 %
Forma fisica Solid