Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochoride, For ACS analysis, ≥98%, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine) |
| Nota nome | For ACS analysis |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98% |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 259.18 |
| Grado | Reagente ACS |
| Forma fisica | Powder |