Learn More
N-(1-Naphthyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11416380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416380 250 g 250g
11496370 10 g 10g
11406380 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11416380 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19024.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-88-4
Formula molecolare C11H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 202.275
Numero MDL MFCD00041824
InChI Key PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
IUPAC Name naphthalen-1-ylthiourea
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1-Naphthyl)thiourea
Punto di fusione 185°C to 191°C
Odore Odorless
Quantità 250 g
Numero UN UN1651
Beilstein 778118
Indice di Merck 14,722
Peso formulazione 202.29
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.