Learn More
N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30473847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473847 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN37248010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
CAS 1465-25-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12H16Cl2N2
Quantità 10 g
Sinonimo N1-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2), N-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, Bratton-Marshall Reagent, N-(1-Naphthyl)ethylendiamine Dihydrochloride, NEDA, NEDA (amine)
InChI Formula InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
SMILES NCCNC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1
IUPAC Name N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 186.2523646
Peso formulazione 258.0691
Percent Purity >95